460966
N-Methyldihexylamine
≥97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
146 °C/48 mmHg (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCN(C)CCCCCC
InChI
1S/C13H29N/c1-4-6-8-10-12-14(3)13-11-9-7-5-2/h4-13H2,1-3H3
POMGZMHIXYRARC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)