437468
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 750, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, PEG dimethacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 750, contains 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn 750
contiene
900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.467
Viscosità
67 cP(25 °C)(lit.)
P. eboll.
>200 °C/2 mmHg (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
1.11 g/mL at 25 °C
Estremità Ω
methacrylate
Estremità α
methacrylate
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.