Key Documents
458449
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Titanium tetraiodide
About This Item
Formula condensata:
TiI4
Numero CAS:
Peso molecolare:
555.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
150 °C (lit.)
Densità
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Ti](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
NLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
Caratteristiche e vantaggi
Used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
K Sellschopp et al.
The Journal of chemical physics, 152(6), 064702-064702 (2020-02-18)
The ability to synthesize nanoparticles (NPs), here TiO2, of different shapes in a controlled and reproducible way is of high significance for a wide range of fields including catalysis and materials design. Different NP shapes exhibit variations of emerging facets
Articoli
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.