Documenti
524891
Sigma-Aldrich
1-(Triphenylmethyl)imidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
220-224 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-(Triphenylmethyl)imidazole is an imidazole derivative.
Applicazioni
1-(Triphenylmethyl)imidazole may be used in the synthesis of 1,2,5-trisubstituted imidazole derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Imidazolo puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
56750
Imidazolo
2, 5-Dilithiation of N-protected imidazoles. Syntheses of 2, 5-disubstituted derivatives of 1-methoxymethyl-, 1-triphenylmethyl-, and 1-(N, N-dimethylsulphonamido)-imidazole.
Chadwick DJ and Ngochindo RI.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 481-486 (1984)