Documenti
457280
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-bis(methyl carboxylate)
average Mn ~2,000
About This Item
Formula condensata:
CH3O2CCF2O(CF2CF2O)x(CF2O)yCF2CO2CH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mn ~2,000
Costante dielettrica
3.7, 50 Hz (23 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.298 (lit.)
Tensione superficiale
225 dyn/cm, 20 °C
Viscosità
20 cSt(20 °C)(lit.)
Numero di acido
5 meq/kg
Solubilità
isopropanol, MEK, and THF: soluble
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(O)(F)F.COC(=O)C(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Applicazioni
Topical lubricant.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves