Documenti fondamentali
456381
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22Br2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
168-170 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C14H22Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13(15)17-14(12)16/h11H,2-10H2,1H3
CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conducting polymer precursor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.