399051
3-Hexylthiophene
≥99%
Sinonimo/i:
3-Hexylthiophene
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
65 °C/0.45 mmHg (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3
JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?