Y0001497
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate sodium salt, DSS sodium salt, Sodium 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
~165 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].C[Si](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
HWEXKRHYVOGVDA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)