Documenti fondamentali
456330
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic dianhydride-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Pyromellitic dianhydride-d2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
283-286 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]c1c2C(=O)OC(=O)c2c([2H])c3C(=O)OC(=O)c13
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H/i1D,2D
ANSXAPJVJOKRDJ-QDNHWIQGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
PTCDA 97%
Sigma-Aldrich
P11255
PTCDA