Documenti fondamentali
485713
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Butenedioic-2,3-acid-d2
About This Item
Formula condensata:
DO2CCD=CDCO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
299-300 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)\C([2H])=C(/[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D/hD2
VZCYOOQTPOCHFL-JXRVJRKUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)