Documenti fondamentali
455695
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-d6
≥98 atom % D, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
1,2-Epoxypropane-d6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
98% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
tecniche
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.365 (lit.)
P. ebollizione
34 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
GOOHAUXETOMSMM-LIDOUZCJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-37 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)