457833
Ethylene-d4 oxide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
Deuterated ethylene oxide, Oxirane-D4
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
10.7 °C (lit.)
Punto di fusione
-111 °C (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1D2,2D2
IAYPIBMASNFSPL-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
Prodotti consigliati
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?