454451
2-(2-Benzothiazolylthio)ethanol
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
50-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H9NOS2/c11-5-6-12-9-10-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4,11H,5-6H2
PYNOHHMFQYUSDD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3