452467
3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO4S/c1-12-7-4-3-6(14(9,10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?