450723
Bismuth(III) chloride
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.998% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: bismuth
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
P. ebollizione
447 °C (lit.)
Punto di fusione
230-232 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.