Documenti
450715
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5,5-Dimethyl-4-phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +71°, c = 2 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
151-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO2/c1-11(2)9(12-10(13)14-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
HSQRCAULDOQKPF-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3