Vai a
F0518
Ferrous sulfate chelate solution
100 ×, suitable for plant cell culture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
10171502
Form:
solution
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
solution
concentration
100 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Ferrous:EDTA chelate is a redox active form of bound iron. Ferrous:EDTA chelate will give up its iron to plant iron chelators. This iron chelate may be useful in a wide range of studies on iron metabolism and regulation in plants and plant oxidative processes.
Other Notes
Contains 2.785 g/L FeSO4 ⋅ 7H2O and 3.725g/L EDTA 2Na ⋅ 2H2O
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.091931.09161318922
Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicator
Supelco
1.09193
Ferroin solution
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
concentration
100 ×
concentration
-
concentration
-
concentration
0.1 wt. % in H2O
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)