Documenti fondamentali
449407
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide
97%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5074 (lit.)
P. ebollizione
114 °C (lit.)
Densità
1.718 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(CBr)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-5(9)1-2-6(10)7(4)11/h1-2H,3H2
JPBWEVKHPSNBCE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)