Documenti fondamentali
467006
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2-fluorobenzene
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 30.40
CHF 30.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 30.40
About This Item
Formula condensata:
FC6H4C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 30.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
150 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
YFPQIXUNBPQKQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Ethynyl-2-fluorobenzene, a fluorinated benzene derivative, is a terminal alkyne.[1]
Applicazioni
1-Ethynyl-2-fluorobenzene has been employed in the cross-coupling[2] of phenylacetylenes. It may be used in the preparation of 3-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-6-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydrofuro-[2,3-d]pyrimidin-2-one[3] and 4-(2-fluorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.[4]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Macromolecular Chemistry and Physics, 196, 1769-1769 (1995)
Halophenyl furanopyrimidines as potent and selective anti-VSV agents.
McGuigan C, et al.
Antiviral Chem. Chemother., 14(3), 165-165 (2003)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(19), 2635-2644 (2014)
Synthesis of Novel 1-Hydroxy-2-(1, 2, 3-triazol-1-yl) ethylphosphonates and 2-Hydroxy-3-(1, 2, 3-triazol-1-yl) propylphosphonates.
Glowacka IE, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 186(3), 431-449 (2011)
Tetrahedron Letters, 35, 3689-3689 (1994)