Documenti fondamentali
449385
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzophenone
96%
Scegli un formato
5 G
CHF 166.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 166.00
About This Item
Formula condensata:
BrCH2C6H4C(O)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
109-112 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
phenyl
Stringa SMILE
BrCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
RYULULVJWLRDQH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Joseph L Watson et al.
The Journal of cell biology, 220(2) (2021-01-09)
Protein micropatterning allows proteins to be precisely deposited onto a substrate of choice and is now routinely used in cell biology and in vitro reconstitution. However, drawbacks of current technology are that micropatterning efficiency can be variable between proteins and