Documenti fondamentali
448982
Sigma-Aldrich
Triethyl-d15-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Tris(pentadeuteroethyl)amine
Scegli un formato
500 MG
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 1’030.00
About This Item
Formula condensata:
(C2D5)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
88.8 °C (lit.)
Punto di fusione
-115 °C (lit.)
Densità
0.832 g/mL
Spostamento di massa
M+15
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
ZMANZCXQSJIPKH-NLBPYYKNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8