Documenti fondamentali
164526
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-d6
99 atom % D
Sinonimo/i:
(Methyl sulfate)-d6
Scegli un formato
1 G
CHF 101.00
10 G
CHF 483.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 101.00
10 G
CHF 483.00
About This Item
Formula condensata:
(CD3O)2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Densità del vapore
4.3 (vs air)
Tensione di vapore
0.7 mmHg ( 25 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
923 °F
tecniche
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. ebollizione
188 °C (lit.)
Punto di fusione
-32 °C (lit.)
Densità
1.397 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)