Documenti fondamentali
446289
Sigma-Aldrich
Trichloro(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15Cl3Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ti](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Ti/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
QCEOZLISXJGWSW-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Catalyst for:
  • Transesterification reactions
  • Styrene polymerization
  • Piano-stool catalyst
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)