Documenti
444650
Sigma-Aldrich
2-Bromomethyl-anthraquinone
97%
Sinonimo/i:
MAQ-Br
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H9BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.13
Beilstein:
2276854
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
203 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
BrCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H9BrO2/c16-8-9-5-6-12-13(7-9)15(18)11-4-2-1-3-10(11)14(12)17/h1-7H,8H2
FCETXLHFBYOVCV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Antitermite properties of some anthraquinone derivatives.
Gupta BK and Sen-Sarma PK.
Holzforschung, 30(3), 57-58 (1978)
Graphene: Large scale chemical functionalization by cathodic means.
Jouikov V and Simonet J.
Electrochemical Communications, 46, 132-136 (2014)
Some Organic-Inorganic Hybrid Compounds Based on iso-Thiuronium Cations and Lead Halide Anions.
Papavassiliou GC, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung (2001)
Modified carbon nanoparticle-chitosan film electrodes: Physisorption versus chemisorption.
Rassaei L, et al.
Electrochimica Acta, 53(19), 5732-5738 (2008)
Inclusion of anthraquinone derivatives by the cucurbit [7] uril host.
Sindelar V, et al.
New. J. Chem., 31(5), 725-728 (2007)