123242
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate
97%
Sinonimo/i:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt monohydrate, Sodium anthraquinone-2-sulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impurezze
4.0-6.0% water (Karl Fischer)
Stringa SMILE
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O5S.Na.H2O/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;;/h1-7H,(H,17,18,19);;1H2/q;+1;/p-1
KHILLYASAGTPOI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate can be used as a redox indicator to enhance the sensitivity and selectivity of the DNA biosensor.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3