Documenti fondamentali
411302
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propan(ol-d)
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2CHOD
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
59 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i10D
BYEAHWXPCBROCE-MMIHMFRQSA-N
Descrizione generale
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD(HFIP-OD) is the deuterated form of 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol. It isused as an NMR solvent in organic chemistry and biochemistry for studying smallmolecules.
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sara Suna Yücel et al.
Cell reports, 26(11), 3087-3099 (2019-03-14)
Unspliced XBP1 mRNA encodes XBP1u, the transcriptionally inert variant of the unfolded protein response (UPR) transcription factor XBP1s. XBP1u targets its mRNA-ribosome-nascent-chain-complex to the endoplasmic reticulum (ER) to facilitate UPR activation and prevents overactivation. Yet, its membrane association is controversial.