Documenti
443298
Sigma-Aldrich
Triisopropylamine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21N
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)C(C)C