254746
Triisopropanolamine
95%
Sinonimo/i:
1,1′,1′′-Nitrilotri(-2-propanol), Tris(2-hydroxypropyl)amine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
P. eboll.
190 °C/23 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CN(CC(C)O)CC(C)O
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup