442860
1-Chloro-2-octyne
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
40-41 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC#CCCl
InChI
1S/C8H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-5,8H2,1H3
OUMUOQQKEAGFCJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)