Documenti
631345
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2-phenylacetophenone
97%
Sinonimo/i:
4-Chlorodeoxybenzoin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
103-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves