Documenti fondamentali
440884
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylphenol
98%
Sinonimo/i:
4-Bromo-m-cresol
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. ebollizione
142-145 °C/23 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-3-methylphenol is a brominated phenol. It participates in the total synthesis of 3-methylcalix[4]arene.
Applicazioni
4-Bromo-3-methylphenol may be used in the synthesis of bromo[2-methyl-4-[2-(t-butyldimethylsilyloxy)ethyloxy]phenyl]bis(triphenylphopshine)nickel(II) (protected alcohol-functionalized initiator) and bromo-[2-methyl-4-[6-(t-butyldimethylsilyloxy)hexyloxy]phenyl] bis(triphenylphosphine) nickel.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Influence of the Presence and Length of an Alkyl Spacer on the Supramolecular Chirality of Block Copoly (thiophene) s.
Van den Bergh K, et al.
Macromolecules, 44(4), 728-735 (2011)
3-Methylcalix[4]arene: A New Versatile Precursor to Inherently Chiral Calix[4]arenes.
Dian-Kui Fu et al.
The Journal of organic chemistry, 61(2), 802-804 (1996-01-26)
SOME MONO AND DIBROMO DERIVATIVES OF META-CRESOL.
Huston RC and Hutchinson JA.
Journal of the American Chemical Society, 54(4), 1504-1506 (1932)
End group-functionalization and synthesis of block-copolythiophenes by modified nickel initiators.
Smeets A, et al.
Macromolecules, 44(5), 6017-6025 (2011)