Documenti fondamentali
242659
Sigma-Aldrich
2-Bromothiophenol
97%
Sinonimo/i:
2-Bromobenzenethiol
Scegli un formato
10 G
CHF 113.00
50 G
CHF 351.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 113.00
50 G
CHF 351.00
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.07
Beilstein:
2039769
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.635 (lit.)
P. ebollizione
128-130 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Sc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromothiophenol (2-Bromobenzenethiol) reacts with 4-(4-bromo-3-nitro-phenyl)morpholine to form nitro-sulphide[1].
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Phenothiazynes: preparation of 2-and 3-tertiary aminophenothiazines.
Jones DH.
Journal of the Chemical Society, 132-137 (1971)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been