440728
2,5-Dimethyl-3-furoic acid
98%
Sinonimo/i:
2,5-Dimethyl-3-furancarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
137-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C(O)=O)c(C)o1
InChI
1S/C7H8O3/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
CNTHHNPBADVTRY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- [Ti(η5-C5H5)2(OOC-dmf)2]
- [Ti(η5-C5H4Me)2(OOC-dmf)2]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3