Documenti fondamentali
439401
Sigma-Aldrich
(Phenylthio)acetyl chloride
97%
Sinonimo/i:
Thiophenoxyacetyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5SCH2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5825 (lit.)
Densità
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
thioether
Stringa SMILE
ClC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
TWOLQIUHVMTAAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(Phenylthio)acetyl chloride is an acid halide. It participates in the Friedel -Crafts acylation of arenes to afford α-sulfenylated acetophenones.[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[3, 3]-Sigmatropic rearrangements: short, stereocontrolled syntheses of functionalized vitamin D 3 side-chain units.
Hatcher MA and Posner GH.
Tetrahedron Letters, 43(28), 5009-5012 (2002)