436437
Bis(dicyclohexylphosphino)methane
95%
Sinonimo/i:
Methylenebis(dicyclohexylphosphine)
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
95-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)P(CP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H46P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h22-25H,1-21H2
OWFLJHJHQKHZJR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Ru/phosphine catalyzed anti-Markovnikov addition reactions
- Regioselective Suzuki coupling reactions
- Ru/phosphine catalyzed homogeneous hydrogenation reactons
- Mediated cross-coupling reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?