243051
Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
average Mw ~70,000
Sinonimo/i:
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or solid
Livello qualitativo
PM
average Mw ~70,000
Viscosità
15-55 cP, 20 %(25 °C, Brookfield)(lit.)
Punto di fusione
460 °C (dec.)
Solubilità
water and lower glycols: soluble
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.