432369
Dimer acid, hydrogenated
average Mn ~570
Sinonimo/i:
Fatty acids, C18 -unsatd., dimers, hydrogenated, Hydrogenated C36 dimer fatty acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
PM
average Mn ~570
Impurezze
<1 wt. % monomer
<2 wt. % trimer
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
Viscosità
8,000 mPa.s(25 °C)(lit.)
Numero di acido
190‑198 mg KOH/g
Indice di iodio
<10
Temp. transizione
pour point ~0 °C
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
300 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves