932523
Di-[4-(N,N-di-p-tolyl-amino)-phenyl]cyclohexane
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,4′-Cyclohexylidenebis[N,N-bis(4-methylphenyl)benzenamine], 1,1-Bis[4-[N,N-di(p-tolyl)amino]phenyl]cyclohexane, 4,4-(Cyclohexane-1,1-diyl)bis(N,N-di-p-tolylaniline), 4-Methyl-N-[4-[1-[4-(4-methyl-N-(4-methylphenyl)anilino)phenyl]cyclohexyl]phenyl]-N-(4-methylphenyl)aniline, Benzenamine, 4,4′-cyclohexylidenebis[N,N-bis(4-methylphenyl), TAPC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Descrizione
µh ≈ 1.0 x 10-3cm2V-1s-1
Saggio
≥97% (HPLC)
Perdita
0.5% TGA, >290°C (weigh loss)
Punto di fusione
186 °C
Solubilità
THF: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
305 nm±5 nm in THF
Fluorescenza
λem 370 nm±10 nm in dichloromethane
Energia dell’orbitale
HOMO 5.5 eV
LUMO 2.0 eV
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)N(c2ccc(C)cc2)c3ccc(cc3)C4(CCCCC4)c5ccc(cc5)N(c6ccc(C)cc6)c7ccc(C)cc7
InChI
1S/C46H46N2/c1-34-8-20-40(21-9-34)47(41-22-10-35(2)11-23-41)44-28-16-38(17-29-44)46(32-6-5-7-33-46)39-18-30-45(31-19-39)48(42-24-12-36(3)13-25-42)43-26-14-37(4)15-27-43/h8-31H,5-7,32-33H2,1-4H3
ZOKIJILZFXPFTO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)