Documenti fondamentali
428310
Sigma-Aldrich
Polyphenylsulfone
About This Item
Formula condensata:
(-C6H4-4-SO2C6H4-4-OC6H4-4-C6H4-4-O-)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Stato
beads
Indice di fluidità
14-20 g/10 min (400°C/2.16kg)
Indice di rifrazione
n20/D 1.672 (lit.)
Temp. transizione
Tg 208 °C (DSC)
Densità
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
Applicazioni
Medical devices requiring sterilization and electrical connectors and switches.
Caratteristiche e vantaggi
Outstanding color, transparency and impact strength to 200°C. Best overall chemical resistance of the commercial polysulfones.
Stato fisico
Thermoplastic transparent engineering resin.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Masaki Watanabe et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
The purpose of this study was to evaluate the physical and chemical properties of engineering plastics processed using supercritical CO2. First, we prepared disk-shaped test pieces via a general molding process, which were plasticized using supercritical CO2 at temperatures lower