427462
5-Benzyloxy-1-pentanol
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. eboll.
140 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O2/c13-9-5-2-6-10-14-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,13H,2,5-6,9-11H2
RZVDPWSEPVHOPU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter