Documenti fondamentali
465127
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine N′-methoxy-N′-methylamide
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 177.00
CHF 177.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 177.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCONHCH2CON(OCH3)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 177.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CON(C)C(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-7(12)11(4)14-5/h6H2,1-5H3,(H,10,13)
XJVZHKXGDQXSNT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
α-Amino Weinreb amide.[1][2][3][4][5][6][7][8]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kosynkina, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5173-5173 (1994)
Lucet, D. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 985-985 (1996)
Kim, B.M. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5153-5153 (1994)
Saari, W.S. Fischer, T.E.
Synthesis, 453-453 (1990)
Angelastro, M.R. at al.
Tetrahedron Letters, 33, 3265-3265 (1992)