Documenti fondamentali
426199
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C
98 atom % 13C
Scegli un formato
1 G
CHF 2’000.00
CHF 2’000.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 2’000.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.12
CHF 2’000.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Categorie correlate
Applicazioni
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Samuel Bryson et al.
The ISME journal, 11(12), 2781-2792 (2017-08-12)
Resource availability influences marine microbial community structure, suggesting that population-specific resource partitioning defines discrete niches. Identifying how resources are partitioned among populations, thereby characterizing functional guilds within the communities, remains a challenge for microbial ecologists. We used proteomic stable isotope