Documenti fondamentali
425583
Sigma-Aldrich
p-Tolyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
p-Tolyl triflate
About This Item
Formula condensata:
CF3SO3C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
115 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)14-15(12,13)8(9,10)11/h2-5H,1H3
XXSBXVHIYGQWDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
p-Tolyl trifluoromethanesulfonate (p-tolyl triflate) is an aryl triflate.
Applicazioni
p-Tolyl trifluoromethanesulfonate (p-tolyl triflate) may be used in the asymmetric α-arylation of ketones and arylation of pyridine N-oxide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Direct arylation of azine N-oxides with aryl triflates.
Schipper DJ, et al.
Tetrahedron, 65(26), 4977-4983 (2009)
Xuebin Liao et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(1), 195-200 (2007-12-14)
The asymmetric alpha-arylation of ketones with aryl triflates is described, and the use of this electrophile with nickel and palladium catalysts containing a segphos derivative increases substantially the scope of highly enantioselective arylations of ketone enolates. The combination of aryl