425257
Tetramethylammonium nitrate
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.NO3/c1-5(2,3)4;2-1(3)4/h1-4H3;/q+1;-1
QGPVYHSXZFOSRL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?