Documenti fondamentali
424668
Sigma-Aldrich
1-(o-Tolyl)biguanide
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NHC(=NH)NHC(=NH)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cc1ccccc1NC(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C9H13N5/c1-6-4-2-3-5-7(6)13-9(12)14-8(10)11/h2-5H,1H3,(H6,10,11,12,13,14)
SQZCAOHYQSOZCE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-(o-Tolyl)biguanide was used as a ligand in the synthesis of new vanadyl complexes with the formula [VOL2].xH2O (HL=1-(o-tolyl)biguanide, x=0.5).[1]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
o-Tolyl Biguanide Complexes of Some Transition Metal Ions in 1-Methyl-2-Pyrrolidinone.
Siefker JR and Wence RL.
Proceedings of the Indiana Academy of Sciences, 75 (1965)
New vanadyl complexes with metformin derivatives as potential insulin mimetic agents.
Olar R, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110(1), 257-262 (2012)
[Method of determining o-tolylbiguanide in water].
I S Dukhovnaia
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 45-46 (1984-05-01)
Aqueous Solution Studies of o-Tolyl Biguanide Complexes of Cobalt (II), Copper (II), and Nickel (II).
Siefker JR and Jardine LJ.
Proceedings of the Indiana Academy of Sciences, 77 (1967)
Bacalum E, et al.
Rev. Roum. Chim., 57(4-5), 427-434 (2012)