Key Documents
424013
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)imidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
P. eboll.
147-150 °C (lit.)
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-5-4-9-6-10/h4-6H,1-3H3
MTBKGWHHOBJMHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(tert-butoxycarbonyl)imidazole is an imidazole derivative. Its gas-phase elimination kinetics study has been studied both theoretically and experimentally.
Applicazioni
1-(tert-butoxycarbonyl)imidazole was used in the preparation of water soluble polyrotaxane, via modification of α-cyclodextrin in the presence of KOH and N,N′-carbonyldiimidazole.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Block-Selective Movement of α-Cyclodextrins in Polyrotaxanes of PEI-b-PEG-b-PEI Copolymer.
Choi HS, et al.
Macromolecules, 38(23), 9878-9881 (2005)
Joint theoretical and experimental study of the gas-phase elimination kinetics of tert-butyl ester of carbamic, N,N-dimethylcarbamic, N-hydroxycarbamic acids and 1-(tert-butoxycarbonyl)-imidazole.
Mora JR, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 20(12), 1021-1031 (2007)