Documenti
D43115
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.89
Beilstein:
108922
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Angélique Kergreis et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(65), 14938-14946 (2020-06-11)
A series of cyclometallated mono- and di-nuclear platinum(II) complexes and the parent organic ligand, 2,6-diphenylpyridine 1 (HC^N^CH), have been synthesized and characterized. This library of compounds includes [(C^N^C)PtII (L)] (L=dimethylsulfoxide (DMSO) 2 and triphenylphosphine (PPh3 ) 3) and [((C^N^C)PtII )2