183342
Phenylselenyl chloride
98%
Sinonimo/i:
Benzeneselenenyl chloride, Benzeneselenyl chloride
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
120 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?