Documenti
403636
Sigma-Aldrich
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
96%
Sinonimo/i:
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F6N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.24
Beilstein:
5832565
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
P. eboll.
80-90 °C/0.25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F6N2O4S2/c8-6(9,10)20(16,17)15(5-3-1-2-4-14-5)21(18,19)7(11,12)13/h1-4H
DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) (2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine)) is a useful triflating reagent. It has been synthesized by reacting 2-aminopyridine and triflic anhydride.
Applicazioni
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) may be used in the synthesis of aryl triflates and vinyl triflates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
N-(2-Pyridyl) bis (trifluoromethanesulfonimide).
Cossy J and Allais F.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Articoli
Chiral diene ligands enable asymmetric transformations, constructing enantioenriched compounds from achiral substrates efficiently.