422916
2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
KPJXEWJRJKEOCD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-Methoxy-4-nitrobenzamide, a nitroamide derivative.
- 4-Amino-2-methoxybenzamide, an aminobenzamide derivative.
- N,2-Dimethoxy-N-methyl-4-nitrobenzamide, a Weinreb amide derivative.
- 1-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-5-methylhex-2-yn-1-one, a ynone derivative.
- 2,5-Constrained piperidine derivative, a potential CCR3 (Chemokine (C-C Motif) Receptor 3) antagonist.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3